Merck
240745
Sigma-Aldrich
フマル酸
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH=CHCOOH
CAS Number:
分子量:
116.07
Beilstein:
605763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021709
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
1.7 mmHg ( 165 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240745-5G:
240745-100G:
240745-BULK:
240745-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)