Merck
22197
Supelco
セルロース
DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
別名:
コットンリンター, セルロース, 粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
強熱残分
≤0.1%
損失
≤5% loss on drying
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cellulose, a homopolymer consisting of glucose units joined by β-1,4 bonds. These are strongly attached through inter and intramolecular hydrogen bonds and vander Waals forces resulting in microfibrils which together form fibers. They are arranged in parallel reducing ends of adjacent glucan chains. Cellulose is widely used as sorbent in TLC.
アプリケーション
分配クロマトグラフィー用の高純度セルロースパウダーです。
Cellulose was used to measure the cyrstallinity index using X-ray diffraction (XRD) patterns and solid-state 13C nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.
microcrystalline cellulose for all types of separation chromatography and thin layer electrophoresis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22197-1KG-F:
22197-VAR-F:
22197-250G-F:
22197-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)