Merck
21102
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム 二水和物
tested according to Ph. Eur.
別名:
Calcii chloridum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
147.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 147 g/L at 20 °C
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Calcium chloride dihydrate has been used for synthesis of chemical hydrogels based on telechelic Poly (vinyl alcohol) (PVA). It has also been used for investigating the morphology of polystyrene-based emulsion-templated (PolyHIPE) materials.
生物化学的/生理学的作用
Calcium chloride act as precipitants during protein crystallization process. It also enhances the competence of Escherichia coli cells as well as strengthened β-lactoglobulin gels by forming crossbridges.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21102-VAR-F:
21102-25KG-F:
21102-BULK-F:
2530040:
21102-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)