Merck
16669
Sigma-Aldrich
Magenta-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
別名:
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Mag-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS Number:
分子量:
408.63
Beilstein:
1552602
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
Molecular Biology
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
適合性
suitable for β-galactosidase test
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
CHRVKCMQIZYLNM-RKQHYHRCSA-N
詳細
Magenta-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates. Magenta-Gal is designed to replace X-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
アプリケーション
Suitable for use in selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype. Also suitable for use immunoblotting and immunocytochemical assays.
原理
When Magenta-Gal is hydrolyzed by β-galactosidase, the resulting product will form a red precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of Magenta-Gal turn an intense red color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16669-25MG:
16669-BULK:
16669-100MG:
16669-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)