05038
寒天
suitable for microbiology
別名:
アガーガム, アガー・アガー
About This Item
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
強熱残分
≤1.5%
損失
≤10% loss on drying
pH
5.5-7.5 (25 °C)
mp
≥85 °C
転移温度
gel point 32-35 °C
ゲル強度
>900 g/cm2
溶解性
H2O: 1.5%, clear to almost clear (100 °C/15 min.)
微量陽イオン
Ca: ≤2500 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Mg: ≤900 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
アプリケーション
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Plant cell culture studies.
- As medium supplement for the growth of wild-type Arabidopsis thaliana (ecotype Columbia) and transgenic seeds.
- For the solidification of culture medium of cork oak somatic embryos.
- It may be used for incubation of single antibody-forming cell to investigate the plaque formation.
- Agar suspension culture may be used for the analysis of cell transformation of palyoma virus.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05038-VAR:
05038-BULK:
05038-100G:
05038-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)