Merck
03128
Supelco
ジエチレングリコール
analytical standard
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)2O
CAS Number:
分子量:
106.12
Beilstein:
969209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
詳細
non-ionic
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
viscous liquid (clear)
自己発火温度
442 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2-12.3 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.115-1.117 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
Diethylene glycol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in toothpaste, poly(ethylene terephthalate) yarns, pharmaceutical products and human biological samples by various chromatography techniques.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジエチレングリコール
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03128-BULK-F:
03128-5ML-F:
03128-1ML-F:
03128-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)