Merck
00612
Supelco
suitable for ion chromatography
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS Number:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
≤10 μg/kg acetate
≤10 μg/kg formiate
≤10 μg/kg glycolate
≤10 μg/kg oxalate
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
導電率
≤2 μS/cm
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤1 μg/kg
bromide (Br-): ≤1 μg/kg
chlorate (ClO3-): ≤1 μg/kg
chloride (Cl-): ≤1 μg/kg
chlorite (ClO2-): ≤1 μg/kg
fluoride (F-): ≤1 μg/kg
iodide (I-): ≤1 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg
nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.005 mg/kg
Ba: ≤0.005 mg/kg
Bi: ≤0.005 mg/kg
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.005 mg/kg
Co: ≤0.005 mg/kg
Cr: ≤0.005 mg/kg
Cu: ≤0.005 mg/kg
Fe: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Li: ≤0.005 mg/kg
Mg: ≤0.005 mg/kg
Mn: ≤0.005 mg/kg
Mo: ≤0.005 mg/kg
NH4+: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.01 mg/kg
Ni: ≤0.005 mg/kg
Pb: ≤0.005 mg/kg
Sr: ≤0.005 mg/kg
Zn: ≤0.005 mg/kg
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水は高純度で、特にイオンクロマトグラフィ(IC)の要求に対して使用されます。通常イオンクロマトグラフィ(IC)によって分析される陰イオン、カチオンおよび一部の有機物の微量分析に適しています。
アプリケーション
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-336:Metrosep A Supp16-250/2.0におけるインライン予備濃縮およびマトリックス除去後の微量陰イオン
Metrohm ICアプリケーションノートAN-Q-008:イオンクロマトグラフィーを用いた蒸留水中の微量イオンモニタリング。
Metrohm ICアプリケーションノートAN-C-159:Metrosep C4-250/2.0カラムにおけるマトリックス除去によるインライン予備濃縮後の微量陽イオン
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-304:微量陰イオン分析のためのマトリックス除去を含む可変的なインライン予備濃縮(MiPCT-ME)。
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00612-5L:
00612-BULK:
00612-2.5L:
00612-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)