Merck
30-3360
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 一水和物
SAJ first grade, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS Number:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
5.9 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-3360-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)