Merck
30-1940
Sigma-Aldrich
チオ尿素
JIS special grade, ≥98.0%
別名:
スルホ尿素, チオカルバミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CSNH2
CAS Number:
分子量:
76.12
Beilstein:
605327
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
170-176 °C (lit.)
SMILES記法
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カオトロピック剤;強力な変性剤。タンパク質の溶解性と回収率を高めます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-1940-5-500G-J:
30-1940-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)