Merck
28-5980
Sigma-Aldrich
硫酸 溶液
0.05 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS Number:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
0.05 M
1/10 N
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
28-5980-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)