28-5970
硫酸 溶液
0.1 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS Number:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
28-5970-5-500ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)