Merck
28-5860
Sigma-Aldrich
硫黄
SAJ first grade, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS Number:
分子量:
32.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
8.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
自己発火温度
450 °F
利用可能性
available only in Japan
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-5860-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)