Merck
28-5480
Sigma-Aldrich
コハク酸
SAJ special grade, ≥99.5%
別名:
ブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS Number:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
water: 83 g/L at 25 °C
密度
1.564 g/cm3 at 15 °C
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28-5480-5-500G-J:
28-5480-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)