Merck
23-0890
Sigma-Aldrich
シュウ酸
SAJ first grade, ≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H
CAS Number:
分子量:
90.03
Beilstein:
385686
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0%
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 108 g/L at 25 °C
密度
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
23-0890-8-20KG-J:
23-0890-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)