23-0590
オレイン酸
SAJ first grade, ≥70.0%
別名:
cis-9-オクタデセン酸, エライン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS Number:
分子量:
282.46
Beilstein:
1726542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
アッセイ
≥70.0%
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
oleic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オレイン酸
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
23-0590-5-500ML-J: