Merck
19-3760
Sigma-Aldrich
ポリ(メタクリル酸メチル)
CP
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
CP
自己発火温度
580 °F
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19-3760-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)