Merck
19-3750
Sigma-Aldrich
メタクリル酸メチル
SAJ first grade, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH3
CAS Number:
分子量:
100.12
Beilstein:
605459
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Bp:
100 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
29 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
自己発火温度
815 °F
expl. lim.
12.5 %
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChI Key
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under メタクリル酸メチル
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-3750-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)