Merck
15-1345
Sigma-Aldrich
酸化鉄(III)
SAJ first grade, ≥98.0%
別名:
酸化第二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe2O3
CAS Number:
分子量:
159.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI Key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化鉄(III)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15-1345-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)