Merck
13-0790
Sigma-Aldrich
ヘキサン
≥96.0%, JIS special grade
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS Number:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Bp:
69 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ヘキサン, JIS special grade, ≥96.0%
グレード
JIS special grade
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ガーナ産シアナッツ作物から生産されたオイルの産業利用の可能性:この研究では、シアナッツ油の潜在的な産業利用について調査し、その抽出および精製プロセスに重点的に取り組みました。このプロセスでは、溶媒としてヘキサンが大量に使用されています。この研究では、化粧品および医薬品への応用に重点を置いており、貴重な天然産物の抽出におけるヘキサンの産業利用の多様性を反映しています(Alale et al., 2024)。
  • Haemonchus contortus L3 感染性幼生に対する駆虫活性を持つ、Artemisia cina 由来の新しいセスキテルペン化合物の生物学的誘導分離:生物活性化合物の生物学的誘導分離におけるヘキサンの使用を示しています。この研究は、寄生虫学および生薬学における天然物抽出方法論の青写真を提供します(Arango-De la Pava et al., 2024)。
  • ランタン修飾 ZSM-5 へのリン添加による、n-ヘキサンの触媒分解を媒介とした軽質オレフィンの選択性の向上:この研究では、精製プロセスにおけるヘキサンの触媒的役割、特に石油化学産業において重要な軽質オレフィンの選択性を高めることについて調査しています(Ali et al., 2024)。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヘキサン
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-0790-5-500ML-J:
13-0790-8-12KG-J:
13-0790-3-3L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)