Merck
09-1540
Sigma-Aldrich
エチレングリコール
JIS special grade, ≥99.5%
別名:
1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OH
CAS Number:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352137
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
JIS special grade
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
231.8 °F
引火点(℃)
111 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1540-3-3L-J:
09-1540-5-500ML-J:
09-1540-8-20KG-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)