09-0850
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, suitable for UV/Vis spectroscopy and absorption spectrum analysis
別名:
エチルアルコール
About This Item
Product Name
エタノール, ≥99.5%, suitable for absorption spectrum analysis
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
利用可能性
available only in Japan
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
適合性
suitable for absorption spectrum analysis
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-0850-5-500ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)