Merck
09-0780
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, SAJ first grade
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS Number:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
Bp:
78 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
エタノール, SAJ first grade, ≥99.5%
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-0780-8-18L-J:
09-0780-5-500ML-J:
09-0780-3-3L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)