07-2920
ジエチレングリコール
SAJ first grade, ≥98.0%
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
About This Item
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
2.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジエチレングリコール
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-2920-5-500ML-J: