Merck
05-6080
Sigma-Aldrich
酸化銅(II)
CP
別名:
酸化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO
CAS Number:
分子量:
79.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
CP
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI Key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-6080-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)