Merck
01-7220
Sigma-Aldrich
2,2′-アゾビス(2-メチルプロピオニトリル)
SAJ first grade, ≥98.0%
別名:
α,α′-アゾイソブチロニトリル, AIBN, VAZO触媒64、フリーラジカル源, アゾビスイソブチロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN
CAS Number:
分子量:
164.21
Beilstein:
1708400
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥98.0%
利用可能性
available only in Japan
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChI Key
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
アゾ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-7220-5-500G-J:
01-7220-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)