Merck
01-0740
Sigma-Aldrich
アセチルアセトン
JIS special grade, ≥99%
別名:
2,4-ペンタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COCH3
CAS Number:
分子量:
100.12
Beilstein:
741937
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
JIS special grade
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
expl. lim.
11.4 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI Key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-0740-5-500ML-J:
01-0740-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)