Merck
UFC30GV0S
Millipore
Ultrafree®遠心フィルター、0.5 mLサンプル容量
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
別名:
Centrifuge filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
holdup volume 5 μL
メーカー/製品名
Ultrafree®
パラメーター
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
45 mm
直径
10.6 mm
ろ過面積
0.2 cm2
有効容積
0.5 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
Ultrafree®-MC(0.5 mL)およびUltrafree®-CL(2 mL)遠心デバイスは、生物学的水溶液から微粒子を除去するために使用される使い捨てフィルターです。これらのデバイスには2種類の処理容量があり、高速ろ過を行い再現性を高くするためにさまざまな微孔性メンブレン(0.1~5.0 m)を使用しています。滅菌済みのユニットもあります。1.5 mLチューブ(-MC)および15 mLチューブ(CL)用の固定アングルローターで使用してください。
フィルターコード:GVPP
フィルタータイプ:精密ろ過
アプリケーション
Ultrafree®-MC GV遠心フィルターは、以下に使用されています
  • ラベルフリー質量分析法のために遠心分離後の細胞ライセートをろ過するため
  • 細胞の直接確率的光学再構築顕微鏡法(dSTORM)、およびナノスケール形状画像観察用DNAベース点集積(DNA-PAINT)画像法に用いる画像溶液を調製するために、バッファー中に抽出された酵素をろ過するため
  • トランスフェクション研究においてウイルス溶液を精製するため
  • 高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)分析向けサンプルを調製するために、心臓組織ホモジネートをろ過するため
特徴および利点
  • 水溶性サンプルおよび一部の溶媒ベースのサンプルから粒子と沈殿物を除去するために使用
  • タンパク質および核酸溶液での使用に理想的
  • 水溶性サンプルおよび一部の溶媒ベースのサンプルから粒子と沈殿物を除去するために使用されます
  • タンパク質および核酸溶液での使用に理想的です
物理的形状
カラーコード:黄色
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany