SCM304
3dGRO®ヒト結腸オルガノイド増殖培地
Complete serum-free organoid media for the expansion and long-term 3D culture of human intestinal colon organoids.
別名:
Colon Organoid Culture Media, Intestinal Organoid Culture Media
フォーム
liquid
包装
pkg of 50 mL
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
オスモル濃度
350-375 mOsm
アプリケーション
cell analysis
関連するカテゴリー
詳細
3dGRO®ヒト結腸オルガノイド増殖培地は、ヒト結腸オルガノイドの増殖および長期培養のために、すぐに使用できる完全な無血清培地です。本培地は、3dGRO®ヒトiPS細胞由来結腸オルガノイド(カタログ番号:SCC300)での使用についてバリデーション済みです。培地中で増殖した結腸オルガノイドは、後腸マーカーCDX2、a-カルボニックアンヒドラーゼII(CA-II)、a-カルボニックアンヒドラーゼIV(CA-IV)、杯細胞マーカーであるムチン-2およびムチン-5Bなどの結腸特異的マーカーを発現します。
アプリケーション
ヒト腸管結腸オルガノイドの増殖および長期3D培養のための完全無血清オルガノイド培地。
研究のカテゴリ:
研究のカテゴリ:
- 細胞培養
- 幹細胞研究
品質
外観(色): 澄明/粒子なし(赤色の液体)
浸透圧: 350~375 mOsm
pH: 7.0~7.4
無菌試験: 増殖なし/適合
エンドトキシン:<2 EU/mL
マイコプラズマ:陰性
機能アッセイ:ヒト結腸オルガノイドの融解および培養を2回実施。
浸透圧: 350~375 mOsm
pH: 7.0~7.4
無菌試験: 増殖なし/適合
エンドトキシン:<2 EU/mL
マイコプラズマ:陰性
機能アッセイ:ヒト結腸オルガノイドの融解および培養を2回実施。
保管および安定性
受領後は−20℃で保管してください。 使用可能になったら、2~8℃で一晩解凍し、よく混合してください。 直ちに使用してください。2~8℃で1週間まで保存できます。 再冷凍しないでください。 未使用の分注液は、−20℃で使用期限まで保存できます。
法的情報
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCM304:
試験成績書(COA)