Merck
SCM075
Sigma-Aldrich
ROCK阻害薬(Y-27632)
The ROCK Inhibitor (Y-27632) is available in a 5 mg format & has been optimized & validated for cell culture & Neuroscience applications.
別名:
Y-27632
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
liquid
分子量
320.26 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
関連するカテゴリー
詳細
ROCK阻害薬(Y-27632)は、p160Rock(Ki=140 nM)およびRock-IIなどのRho関連プロテインキナーゼ(ROCK)の選択的な、ATP競合的阻害薬です。また、アゴニストによるミオシンリン酸化のCa2+感作と平滑筋の収縮に対する強力な阻害薬としても作用します。10uM Y-27632による1時間の処理は、解離した培養ヒト胚性幹細胞(hESC)のアポトーシスを阻害し、その多能性に影響を及ぼすことなくhESCの生存とクローニング効率を高めます1。最近では、Y-27632や消化酵素の調製混合物であるAccutase(カタログ番号:SCR005)が、従来の緩慢凍結および急速融解法を用いて単一hESCの融解後の生存率を高めることが報告されています。
保管および安定性
溶解前:遮光して-20℃で2年間保存できます。溶解後:遮光して-20℃で1年間保存できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCM075:
試験成績書(COA)