Merck
SCGP00525
Millipore
Millipore® Steriflip® Vacuum Tubeトップフィルター
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
別名:
Steriflip-GP無菌遠心チューブトップフィルターユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
acrylic housing
polyethersulfone membrane
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steriflip®
特徴
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
138 mm
直径
6.4 cm
フィルタ直径
40 mm
ろ過面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
有効容積
50 mL
Matrix
Express PLUS
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
この 50 mL遠心チューブと互換性があるSteriflip® フィルターは、 サンプルチューブに直接統合することで送液ステップを不要にしました。ろ過するには、 サンプルが入った50 mLの遠心チューブにユニットを取り付け、真空を印加します。 ろ液は、取り付けられている50 mLチューブに直接回収されます。
このSteriflip® 0.22 μm孔径ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンフィルター ユニットは、50 mLの遠心チューブを処理・貯蔵用のキャップと組み合わせています。
アプリケーション
研究専用
Steriflip® フィルターは、組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に使用するために設計されています。
  • 組織培養培地(添加物あり、なし)
  • バッファー
  • 生体液
特徴および利点
  • 単純な 真空補助閉鎖系により煩雑なサンプルの移し替えは不要
  • さまざまな孔径のナイロン製ネットフィルターを用いて細胞残屑から細胞を分離 可能
  • 少量バッチの培地の滅菌に最適
  • 標準的な50 mL遠心チューブに取り付け可能で、不要な 用品、時間、漏出リスクを削減
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany