Merck
PHCC20060
Millipore
Scepter 2.0 Handheld Automated Cell Counter
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter Cell Counter Sensors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
メーカー/製品名
Scepter
テクニック
cell counting: suitable
粒径
6-36 μm
適合性
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
輸送温度
ambient
詳細
セルカウンターScepterはハンディ型の使いやすい形状により、迅速なセルカウントが可能です。 スクリーンのガイドに従ってサンプリングを行なうと、30秒未満で細胞濃度、平均細胞径、平均細胞体積などのデータと、細胞のサイズまたは体積分布のヒストグラムが表示されます。 測定結果は72検体まで記憶可能で、これらをパソコンへダウンロードしたり加工用にエクセルファイルへアップロードもできます。
60μMセンサー50個入りパックが含まれます。
The Scepter 2.0 handheld automated cell counter provides a fast and convenient method for counting cells and particles and is compatible with both the 40 and 60uM sensor. The system employs the Coulter principle in a miniaturized, handheld, format enabling rapid cell counting; what used to take 10 minutes now takes less than 30 seconds. The user prepares a dilution of the cell culture of interest and uses the Scepter cell counter to aspirate a sample of this dilution into the Scepter sensor.
The Scepter cell counter’s screen displays:
Cell concentration
Average cell size
Average cell volume
Histogram of size or volume distribution
This system is intended for research use only and has been tested with cell types representative of those in use today.
アプリケーション
Research Category
細胞培養
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter Cell Counter Sensors
構成
セルカウンターScepter 1
試験用ビーズバイアル 1
USBケーブル 1
解析ソフトは弊社webからダウンロードしていただけます。
Oリング 2
センサー(60µM)  50