CH2900011
フォリン酸 カルシウム塩
Ph. Eur., USP
別名:
カルシウムホリナート
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
GMO free
GMP
Halal
Kosher
認証
Ph. Eur.
USP
フォーム
powder
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ca+2].[nH]1c2c([c](nc1N)=O)N(C(CN2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI Key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
詳細
アプリケーション
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
包装
法的情報
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フォリン酸 カルシウム塩
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CH2100011:
CH2900011:
試験成績書(COA)