Merck
BSS-1006
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® 1X Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline w/o Ca++ & Mg++
1X, liquid, w/o Ca++ & Mg++ , EmbryoMax®
別名:
D-PBS w/o Ca ++/Mg ++, DPBS w/o Ca ++/Mg ++
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
EmbryoMax® 1X Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline w/o Ca++ & Mg++, The EmbryoMax 1X Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline w/o Ca++ & Mg++ is available in a 1 L format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
関連するカテゴリー
詳細
EmbryoMax 1X Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline w/o Ca++ & Mg++
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
BSS-1006-A:
BSS-1006-B:
試験成績書(COA)