Merck
9031
Millipore
Minicon® - B15 Static Concentrator
8 cells/unit, 15 kDa MWCO, 5 mL sample volume
別名:
Minicon B15, Minicon Static Concentrator, Static Concentrator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
34360190
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
メーカー/製品名
Minicon®
パラメーター
5 mL sample volume
ポアサイズ
15 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
詳細
Filter Type: 限外ろ過
Overview
  • Concentrate urine and cerebrospinal fluid to intensify proteins that indicate abnormal or pathological states prior to analysis by electrophoresis or immunoelectrophoresis.
  • Static concentrator, requiring no accessories
  • Absorbent pulls solvent and salts through ultrafilter, concentrating sample
Use the Minicon static concentrators to concentrate urine and cerebrospinal fluid to intensify proteins that indicate abnormal or pathological states prior to analysis by electrophoresis or immunoelectrophoresis. The B15 unit has 8 cells and can hold up to 5 mL of sample. The CS15 has 10 cells and is suited for volumes up to 2.5 mL.
Applications:
Concentration of Urine and Cerebrospinal Fluid for Enrichment of Protein Analytes.
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 50 µL
物理的形状
Color Code: 透明
法的情報
MINICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany