Merck
8.22112
Sigma-Aldrich
1-Octadecene
for synthesis
別名:
1-Octadecene, 1-Octadecylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15CH=CH2
CAS Number:
分子量:
252.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
204-012-9
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥91.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
動粘度
3.6 cSt(40 °C)
bp
315 °C/1013 hPa
mp
17-18 °C
転移温度
flash point 154 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI Key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Chromatographic applications: 1-Octadecene is utilized in the design of smart temperature-sensitive terpolymeric hydrogels for diverse applications in liquid chromatography, enhancing phase separation and analytical performance (Zhao et al., 2024).
  • Enhancement of optical materials: Used in the stabilization of perovskite nanocrystals, 1-Octadecene contributes to significant improvements in the optical performance of these materials, relevant in display technology and photovoltaics (Bommireddy et al., 2024).
  • Quantum dot synthesis: The compound facilitates the synthesis of CdSe quantum dots for polymer optical fiber technology, showing its critical role in the development of advanced optical materials (Kiczor and Mergo, 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
309.2 °F
引火点(℃)
154 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体