Merck
8.21037
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
2000, for synthesis
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
<0.1 hPa
品質水準
フォーム
flakes
自己発火温度
420 °C
有効性
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
46-55 cSt(20 °C) (50% solution)
mp
49-52 °C
転移温度
flash point 250 °C
溶解性
600 g/L
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Polyethylene glycol 2000 is a hydrophilic linear polymer that can be used as:
  • An organic additive in the synthesis of metal nanoparticles to control the size and morphology of nanostructure.
  • A carbon source to prepare acidophilic highly fluorescent carbon dots (CDs) via the one-pot hydrothermal method.
  • A dispersion stabilizer to synthesize amorphous Fe2O3 nanoparticles by microwave irradiation method. During the synthesis, PEG-2000 inhibits nonhomogeneous precipitation to obtain homogeneous precipitation of the metal nanoparticles.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 51 - 63
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Average molecular mass: 1900 - 2200
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup