8.18823
Sodium borohydride
(tablets) for synthesis
別名:
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
220 °C
有効性
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.02 % (v/v)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp
>360 °C (slow decomposition)
転移温度
flash point 69 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
350‑500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na][BH4]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Identity (ICP-OES): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質