Merck
8.18591
Sigma-Aldrich
Thiourea
for synthesis
別名:
Thiourea, Thiocarbamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4N2S
CAS Number:
分子量:
76.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-543-5
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
440 °C (Dust)
有効性
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
溶解性
137 g/L
密度
1.405 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
640 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3