8.18238
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H17BF4O
CAS Number:
分子量:
396.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
207-186-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
powder
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
InChI Key
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Identity (NMR, 1H): passes test
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3