Merck
8.12382
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) chloride
for synthesis
別名:
Titanium(IV) chloride, Titanium tetrachloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl4Ti
CAS Number:
分子量:
189.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-441-9
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
有効性
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
136 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
密度
1.728 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ti+4].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
Titanium(IV) chloride can be used as a Lewis acid catalyst:
  • In the ortho acylation of aryl alcohols to synthesize corresponding ortho C-acylated products.
  • To synthesize various chlorinated compounds via Baylis−Hillman reaction reactions of aryl aldehydes with methyl vinyl ketone in the presence of Lewis base.
  • To prepare 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones by Biginelli condensation reaction of aldehyde, 1,3-dicarbonyl compound, and urea or thiourea.
  • In the hydrodefluorination reaction in the presence of triethylsilane as the reducing agent.
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1