8.08619
Tetraethylene glycol
for synthesis
別名:
Tetraethylene glycol, Tetraglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)4H
CAS Number:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-989-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
340 °C (DIN 51794)
有効性
>18056 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18056 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-3.4 % (v/v)
pH
8.5-9.0 (20 °C, 500 g/L in H2O)
動粘度
50.13 cSt(20.65 °C)
bp
327-328 °C/1013 hPa
mp
-9.4 °C
転移温度
flash point 204 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOCCO)CCOCCO
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
InChI Key
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Colour (visual): colorless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 0.3 %
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 0.3 %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
359.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
182 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体