8.08352
Triethylamine
for synthesis
別名:
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, TEA
About This Item
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
72 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
215 °C
有効性
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point -11 °C
溶解性
133 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- A catalyst in the Domino ring-opening/recyclization reactions of 1,3-thiazolidinedione, malononitrile, and aromatic aldehydes to synthesize polysubstituted dihydrothiophenes.
- A base to synthesize sulfonamides using primary amines and sulfonylating agents.
- A solvent in the Pd-catalyzed cascade Suzuki-Heck reaction.
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8083529140:
8083520000:
IN2RCMT808352:
8083522501:
8083522500:
8083522521:
8083520500:
8083529040:
8083521000:
8083529999:
8083520100:
8083520521:
試験成績書(COA)