Merck
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
別名:
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl4Si
CAS Number:
分子量:
169.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352307
EC Index Number:
233-054-0
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
257 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
pH
1 (5 g/L in H2O)
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI Key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1