Merck
8.07486
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
600, for synthesis
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
>320 °C (DIN 51794)
有効性
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
17-22 °C
転移温度
flash point 260 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Polyethylene glycol 600 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.126 - 1.128
Hydroxyl value: 178 - 197
Average molecular mass: 570 - 630
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
8074869999:
8074860000:
8074862501:
8074862521:
8074865001:
8074861000:
8074860521:
IN28074860500:
IN28074869025:
試験成績書(COA)