Merck
8.05891
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionitrile
for synthesis
別名:
3-Methoxypropionitrile, 2-Methoxyethyl cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO
CAS Number:
分子量:
85.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
203-790-7
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
2.3 hPa ( 30 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °C (DIN 51794)
有効性
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-15.3 % (v/v)
pH
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
転移温度
flash point 66 °C
溶解性
540 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N#CCCOC
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI Key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体