Merck
8.03184
Sigma-Aldrich
Vinyl acetate
(stabilised) for synthesis
別名:
Vinyl acetate, Acetic acid vinyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2
CAS Number:
分子量:
86.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-545-4
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
120 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
385 °C
有効性
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
2335 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-13.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
71-73 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
転移温度
flash point -8 °C
溶解性
20 g/L
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Characterization of low-density polyethylene and LDPE-based/ethylene-vinyl acetate with medium content of vinyl acetate: This study characterizes the effects of vinyl acetate content on the properties of low-density polyethylene and EVA composites, highlighting the impact on material performance (Pham, 2021).
  • The thermo-mechanical degradation of ethylene vinyl acetate used as a solar panel adhesive and encapsulant: This research investigates the degradation mechanisms of ethylene vinyl acetate when used in solar panel applications, providing insights into its durability and performance under environmental stress (Badiee et al., 2016).
  • Recent development of ethylene–vinyl acetate modified asphalt: This article explores the use of ethylene-vinyl acetate in modifying asphalt binders, focusing on the improvements in road material technologies due to changes in vinyl acetate content (He et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
17.6 °F
引火点(℃)
-8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体