Merck
8.00947
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン
for synthesis
別名:
1,2-ジアミノエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NH2
CAS Number:
分子量:
60.10
Beilstein:
605263
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-468-6
NACRES:
NA.22
Bp:
118 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
716 °F
有効性
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
16 %
反応適合性
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 38 °C
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethylenediamine (1,2-Diaminoethane, DAE) can be used as a reagent to prepare various metal ion complexes, which are employed as reducing agents in the following reduction reactions.
  • DAE/Cr(II) complex is used for the reduction of primary alkyl halides to alkanes, and aryl bromides or iodides to arenes. This complex is also used to reduce β-substituted alkyl halides and epoxides to alkenes.
  • DAE/Borane (1:1) complex is used as a highly selective reducing agent for the conversion of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol.
  • DAE/Li complex is used as an efficient reagent for the reduction of alkenes, aromatic hydrocarbons, phenols, and alcohols.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.896 - 0.898
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8009479999:
8009470501:
8009472521:
8009472501:
8009472500:
8009470521:
8009479051:
IN28009470500:
8009479180:
8009470000:
8009471000:
8009470100:
8009470500:
試験成績書(COA)