8.00590
Methyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
別名:
Methyl methacrylate, Methyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid methyl ester, MMA
About This Item
蒸気圧
53 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C
有効性
7872 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12.5 % (v/v)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
転移温度
flash point 10 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChI Key
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and methyl methacrylate: Explored esterification processes for producing methyl methacrylate, significant for industrial scale production (MJD Mahboub et al., 2018).
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.942 - 0.944
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8005900000:
800590-2500:
US1800590/2500:
8005909999:
8005902500:
8005901000:
8005900100:
試験成績書(COA)