693520
Water
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC), molecular biology grade
別名:
Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS Number:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
EC Index Number:
2317912
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Product Name
水, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
色
clear
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
その他の活性
DNase, RNase, proteases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
Sterile, DEPC-treated H₂O.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
693520-L:
693520-1L:
試験成績書(COA)