Merck
48-621MAG
Millipore
MILLIPLEX® DNA損傷/遺伝毒性磁気ビーズパネル - 細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイ
別名:
DNA 損傷ビーズパネル, 細胞シグナル伝達 DNA 損傷キット, 遺伝特性磁気ビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.47
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
交差性
mouse, human, rat
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
MILLIPPLEX® MAP 7プレックスDNA損傷・遺伝毒性磁気ビーズキット(カタログ番号:48-621MAG)は、細胞ライセート中の以下の7つの分析物の同時定量に使用するプレミックスキットです:• ATR(総)• Chk1(Ser345)• Chk2(Thr68)• H2A.X(Ser139)• MDM2(総)• p21(総)• p53(Ser15)
特異性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
Luminexテクノロジーを用いた細胞内ビーズベースマルチプレックスアッセイは、組織および細胞ライセートサンプル中の複数のリン酸化タンパク質と全経路タンパク質の同時相対定量を可能にします。マルチプレックスの結果とウェスタンブロッティングの結果を比較してみてください。最適な結果を得るには、終夜(4℃)の培養が推奨されます。このアッセイには、1ウェルあたり25 μLの希釈細胞ライセートが必要です。このキットは、アッセイバッファー1(同梱されています)を使用して実行する必要があります。アッセイに適したタンパク質濃度の推奨範囲は、1ウェルあたり1~25 μg総タンパク量(40~1,000 μg/mLの場合は25 μL/ウェル)です。分析可能物質は、ATR(総)、Chk1(Ser345)、Chk2(Thr68)、H2A.X(Ser139)、MDM2(総)、p21(総)、p53(Ser15)です。
保管および安定性
キット構成品の推奨保存温度は2~8℃です。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2